Läs mer
1,3-Bis(trimetylsilyl)urea, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Bis(trimethylsilyl)urea |
| CAS | 18297-63-7 |
| Molekylformel | C7 H20 N2 O Si2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Bis(trimethylsilyl)urea, Bis-TMS urea |
| InChI formel | InChI=1S/C7H20N2OSi2/c1-11(2,3)8-7(10)9-12(4,5)6/h1-6H3,(H2,8,9,10) |
| LEDER | C[Si](C)(C)NC(=O)N[Si](C)(C)C |
| IUPAC-namn | 1,3-bis(trimetylsilyl)urea |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.42 |
| Formel vikt | 204.1114 |