Läs mer
1,3-Bis(trimetylsilyl)urea, TRC
Produktkod. 30331869
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30331869 500 mg
1 options
Produktkod. 30331869 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB535405500MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Bis(trimethylsilyl)urea
CAS 18297-63-7
Molekylformel C7 H20 N2 O Si2
Kvantitet 500 mg
Synonym Bis(trimethylsilyl)urea, Bis-TMS urea
InChI formel InChI=1S/C7H20N2OSi2/c1-11(2,3)8-7(10)9-12(4,5)6/h1-6H3,(H2,8,9,10)
LEDER C[Si](C)(C)NC(=O)N[Si](C)(C)C
IUPAC-namn 1,3-bis(trimetylsilyl)urea
Molekylvikt (g/mol) 204.42
Formel vikt 204.1114