Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 1,3-bis[tris(hydroximetyl)metylamino]propan, 98+%
Beskrivning
1,3-bis[tris(hydroximetyl)metylamino]propan används som buffert för polymeraskedjereaktion och molekylärbiologi. Den används också med saltsyrabuffert för stabilisering av farnesyldifosfat isolerad från en stam av saccharomyces cerevisiae. Den fungerar som en ligand och bildar dinukleära hydroxokomplex med Lantanides(III). Vidare är det användbart för kalibrering av genetiskt kodade pH-indikatorer uttryckta i cytosolen eller mitokondrierna. Det används också för att undersöka inverkan av anjoner med varierande nukleofila egenskaper på autooxidationen av oxymyoglobin. Utöver detta används det vid rening av glukosbindande protein från membran av sulfolobus solfataricus och som en icke-zwitterjonisk buffert, som används i pH-intervallet mellan 6,3 och 9,5.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Bis[tris (hydroxymethyl)methylamino]propane |
| Smältpunkt | 168 °C till 170 °C |
| Kvantitet | 100 g |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| Formel vikt | 282.34 |
| Procent renhet | ≥98% |
| Fysisk form | Pulver |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.