Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 1,3-bis[tris(hydroximetyl)metylamino]propan, 98+%
Produktkod. 11325837
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11325837 500 g 500g
11305837 25 g 25g
11315837 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11325837 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 043496.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 64431-96-5 | C11H26N2O6 | 282,337 g/mol
1,3-bis[tris(hydroximetyl)metylamino]propan används som buffert för polymeraskedjereaktion och molekylärbiologi. Den används också med saltsyrabuffert för stabilisering av farnesyldifosfat isolerad från en stam av saccharomyces cerevisiae. Den fungerar som en ligand och bildar dinukleära hydroxokomplex med Lantanides(III). Vidare är det användbart för kalibrering av genetiskt kodade pH-indikatorer uttryckta i cytosolen eller mitokondrierna. Det används också för att undersöka inverkan av anjoner med varierande nukleofila egenskaper på autooxidationen av oxymyoglobin. Utöver detta används det vid rening av glukosbindande protein från membran av sulfolobus solfataricus och som en icke-zwitterjonisk buffert, som används i pH-intervallet mellan 6,3 och 9,5.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64431-96-5
Molekylformel C11H26N2O6
Molekylvikt (g/mol) 282.337
MDL-nummer MFCD00004689
InChI-nyckel HHKZCCWKTZRCCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis-tris propane, 1,3-bis tris hydroxymethyl methylamino propane, 2,2'-propane-1,3-diylbis azanediyl bis 2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, 2-3-2-hydroxy-1,1-dihydroxymethyl-ethylamino-propylamino-2-hydroxymethyl-propane-1,3-diol, 1,3-propanediol, 2,2'-1,3-propanediyldiimino bis 2-hydroxymethyl, 2,2'-propane-1,3-diyldiimino bis 2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, 2-3-2-hydroxy-1,1-bis hydroxymethyl ethyl amino propylamino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, b3p
PubChem CID 125132
ChEBI CHEBI:40947
IUPAC-namn 2-[3-[[1,3-dihydroxi-2-(hydroximetyl)propan-2-yl]amino]propylamino]-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol
LEDER C(CNC(CO)(CO)CO)CNC(CO)(CO)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Bis[tris (hydroxymethyl)methylamino]propane
Smältpunkt 168 °C till 170 °C
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 282.34
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.