Läs mer
1-(3-brombensyl)-lH-imidazol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10162744
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10162744 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10162744 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC43210DA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(3-Bromobenzyl)-1H-imidazole
CAS 72459-47-3
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C10H9BrN2
MDL-nummer MFCD08271919
Kvantitet 1 g
Synonym 1-3-bromobenzyl-1h-imidazole, 1-3-bromophenyl methyl imidazole, 1-3-bromobenzyl imidazole, 1-3-bromophenyl methyl-1h-imidazole, 1h-imidazole,1-3-bromophenyl methyl, d07jmo, 3-bromophenyl methyl imidazole
InChI-nyckel BGYZLOIBJCHCTI-UHFFFAOYSA-N
LEDER BrC1=CC=CC(CN2C=CN=C2)=C1
IUPAC-namn 1-[(3-bromfenyl)metyl]imidazol
Molekylvikt (g/mol) 237.10
PubChem CID 10220337
Formel vikt 237.1
Procent renhet 97%