Läs mer
1-(3-brombensyl)-4-metylperhydro-1,4-diazepin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10174054
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10174054 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
11366795 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10174054 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC55910DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 414885-80-6
Molekylformel C13H19BrN2
Molekylvikt (g/mol) 283.21
MDL-nummer MFCD00811036
InChI-nyckel XUIRKBKKWOVRIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-bromobenzyl-4-methylperhydro-1,4-diazepine, 1-3-bromophenyl methyl-4-methyl-1,4-diazepane, 1-3-bromobenzyl-4-methylhomopiperazine, 1h-1,4-diazepine,1-3-bromophenyl methyl hexahydro-4-methyl, 1-3-bromobenzyl-4-methyl-1,4-diazepane, cambridge id 5266396
PubChem CID 764720
IUPAC-namn 1-[(3-bromfenyl)metyl]-4-metyl-1,4-diazepan
LEDER CN1CCCN(CC2=CC(Br)=CC=C2)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(3-Bromobenzyl)-4-methylperhydro-1, 4-diazepine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 283.21
Procent renhet 97%