Läs mer
1-(3-brombensyl)-4-metylperhydro-1,4-diazepin, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1-(3-Bromobenzyl)-4-methylperhydro-1, 4-diazepine |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 283.21 |
| Procent renhet | 97% |