Läs mer
1-(3-bromfenyl)-1H-pyrazol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10351543
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10351543 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10351543 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC32910DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole
CAS 294877-33-1
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C9H7BrN2
MDL-nummer MFCD06797472
Kvantitet 1 g
Synonym 1-3-bromophenyl-1h-pyrazole, 1-3-bromophenyl pyrazole, 1-3-bromo-phenyl-1h-pyrazole, 3-1h-pyrazol-1-yl bromobenzene, 3-bromophenyl pyrazole, acmc-209h9b, 1h-pyrazole,1-3-bromophenyl, 1h-pyrazole, 1-3-bromophenyl
InChI-nyckel KUWAIOZTKMAIPI-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC(=C1)Br)N2C=CC=N2
IUPAC-namn 1-(3-bromfenyl)pyrazol
Molekylvikt (g/mol) 223.073
PubChem CID 7127804
Formel vikt 223.07
Procent renhet 97%