missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(3-Bromophenyl)piperazine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(3-Bromophenyl)piperazine Hydrochloride |
| CAS | 796856-45-6 |
| Molekylformel | C10H14BrClN2 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 1-(m-Bromophenyl)piperazine Hydrochloride, 4-(3-Bromophenyl)piperazine Monohydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13BrN2.ClH/c11-9-2-1-3-10(8-9)13-6-4-12-5-7-13;/h1-3,8,12H,4-7H2;1H |
| LEDER | Cl.Brc1cccc(c1)N2CCNCC2 |
| IUPAC-namn | 1-(3-bromophenyl)piperazine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 277.59 |
| Formel vikt | 276.0029 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?