Läs mer
1-(3-bromfenyl)piperidin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10025852
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10025852 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10025852 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC34010DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(3-Bromophenyl)piperidine
CAS 84964-24-9
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C11H14BrN
MDL-nummer MFCD04108532
Kvantitet 1 g
Synonym 1-3-bromophenyl piperidine, 3-bromophenyl piperidine, acmc-209pz4, n-3-bromophenyl piperidine, 1-piperidino-3-bromobenzene
InChI-nyckel PMTXPOLLPCSCBE-UHFFFAOYSA-N
LEDER BrC1=CC=CC(=C1)N1CCCCC1
IUPAC-namn 1-(3-bromfenyl)piperidin
Molekylvikt (g/mol) 240.14
PubChem CID 4961269
Formel vikt 240.14
Procent renhet 97%