Läs mer
1-(3-Bromofenyl)thiorea, TRC
Produktkod. 30344037
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30344037 500 mg
1 options
Produktkod. 30344037 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB698725500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(3-Bromophenyl)thiourea
CAS 21327-14-0
Molekylformel C7H7BrN2S
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C7H7BrN2S/c8-5-2-1-3-6(4-5)10-7(9)11/h1-4H,(H3,9,10,11)
LEDER NC(=S)Nc1cccc(Br)c1
IUPAC-namn (3-bromofenyl) Thiourea
Molekylvikt (g/mol) 231.11
Formel vikt 229.9513