Läs mer
1-(3-brompropoxi)-2-nitrobensen, 90+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10341263 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10341263 5 g Glasflaska 5g
10649964 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10341263 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 385240050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 104147-69-5
MDL-nummer MFCD00596660
InChI-nyckel HPZBIRIHQKSGGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-bromopropoxy-2-nitrobenzene, 1-3-bromo-propoxy-2-nitro-benzene
PubChem CID 7172300
IUPAC-namn 1-(3-brompropoxi)-2-nitrobensen
LEDER C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])OCCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(3-Bromopropoxy)-2-nitrobenzene
CAS Min % 90.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 36 °C till 39 °C
Färg Gult
Kokpunkt 131 °C till 132 °C (0,5 mmHg)
Flampunkt 150 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 90% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C9H10BrNO3
Linjär formel NO2C6H4O(CH2)3Br
Kvantitet 5 g
Molekylvikt (g/mol) 260.09
Formel vikt 260.09
Procent renhet 90+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-(3-Bromopropoxy)-2-nitrobenzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.