Läs mer
1-(3-bromopropyl)-1,3-dihydro-3-(1-metyletenyl)-2H-benzimidazol-2-on, TRC
Produktkod. 30179865
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179865 1 g
30179726 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30179865 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6874051G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 864267-63-0
Molekylformel C13H15BrN2O
Molekylvikt (g/mol) 295.18
Synonym 1-(3-Bromopropyl)-1,3-dihydro-3-(1-methylethenyl)-2H-benzimidazol-2-one , 1-(3-Bromopropyl)-3-prop-1-en-2-ylbenzimidazol-2-one
IUPAC-namn 1-(3-bromopropyl)-3-(prop-1-en-2-yl)-1,3-dihydro-2H-benzo[d]imidazol-2-one
LEDER O=C1N(CCCBr)C2=CC=CC=C2N1C(C)=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(3-Bromopropyl)-1,3-dihydro-3-(1-methylethenyl)-2H-benzimidazol-2-one
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C13H15BrN2O/c1-10(2)16-12-7-4-3-6-11(12)15(13(16)17)9-5-8-14/h3-4,6-7H,1,5,8-9H2,2H3
Formel vikt 294.04