missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(3-Bromopropyl)-3-(trifluoromethyl)benzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(3-Bromopropyl)-3-(trifluoromethyl)benzene |
| CAS | 129254-76-8 |
| Molekylformel | C10H10BrF3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1-Bromo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propane |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10BrF3/c11-6-2-4-8-3-1-5-9(7-8)10(12,13)14/h1,3,5,7H,2,4,6H2 |
| LEDER | FC(F)(F)c1cccc(CCCBr)c1 |
| IUPAC-namn | 1-(3-bromopropyl)-3-(trifluoromethyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 267.09 |
| Formel vikt | 265.9918 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?