Läs mer
1,3-butadien 100 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Butadiene |
| CAS | 106-99-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,3-Butadiene |
| Frakt skick | Ispåse (-20 °C) |
| Molekylformel | C4 H6 |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 1,3-Butadiene, Biethylene, Bivinyl, Butadiene, Butadiene-1,3, Divinyl, Erythrene, Vinylethylene, α,γ-Butadiene |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2 |
| LEDER | C=CC=C |
| Visa mer |