Läs mer
1,3-butadien 1000 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30326313
Change view
Kvantitet:
5 x 1 ml
Produktkod. Kvantitet
30326313 5 x 1 ml
1 options
Produktkod. 30326313 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREYS09010022ME
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Butadiene
CAS 106-99-0
Analyt- eller komponentnamn 1,3-Butadiene
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C4 H6
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1,3-Butadiene, Biethylene, Bivinyl, Butadiene, Butadiene-1,3, Divinyl, Erythrene, Vinylethylene, α,γ-Butadiene
InChI formel InChI=1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2
LEDER C=CC=C
IUPAC-namn buta-1,3-dien
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Livsmedelstestning
Molekylvikt (g/mol) 54.09
Kvantitet 5 x 1 ml
Formel vikt 54,047 g/mol