Läs mer
1,3-butadien 10 000 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30319685
Change view
Kvantitet:
2 x 0,6 ml
Förpackningsstorlek:
1.2ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30319685 2 x 0,6 ml 1.2ml
1 options
Produktkod. 30319685 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DRES10860500ME10K
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Butadiene
CAS 106-99-0
Analyt- eller komponentnamn 1,3-Butadiene
Frakt skick -18 °C
Molekylformel C4 H6
Koncentration 10 000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1,3-Butadiene, Biethylene, Bivinyl, Butadiene, Butadiene-1,3, Divinyl, Erythrene, Vinylethylene, α,γ-Butadiene
InChI formel InChI=1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2
LEDER C=CC=C
IUPAC-namn buta-1,3-dien
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Livsmedelstestning
Molekylvikt (g/mol) 54.09
Kvantitet 2 x 0,6 ml
Formel vikt 54,047 g/mol