Läs mer
1,3-butadien 150 μg/ml i N,N-dimetylacetamid, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30317493
Change view
Kvantitet:
5 ml
Produktkod. Kvantitet
30317493 5 ml
1 options
Produktkod. 30317493 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREV10860500DA150
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Butadiene
CAS 106-99-0
Analyt- eller komponentnamn 1,3-Butadiene
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C4 H6
Koncentration 150 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1,3-Butadiene, Biethylene, Bivinyl, Butadiene, Butadiene-1,3, Divinyl, Erythrene, Vinylethylene, α,γ-Butadiene
InChI formel InChI=1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2
LEDER C=CC=C
IUPAC-namn buta-1,3-dien
Lösningsmedel eller matris N,N-dimetylacetamid
Industry Type Livsmedelstestning
Molekylvikt (g/mol) 54.09
Kvantitet 5 ml
Formel vikt 54,047 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.