Learn More
1,3-Butadiene 400 μg/mL in N,N-Dimethylacetamide, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30317211
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mL
Unit Size:
5mL
Product Code. Quantity Unit Size
30317211 5 mL 5mL
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30317211 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREV10860500DA400
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material 1,3-Butadiene
CAS 106-99-0
Analyte or Component Names 1,3-Butadiene
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C4 H6
Concentration 400 μg/mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Synonym 1,3-Butadiene, Biethylene, Bivinyl, Butadiene, Butadiene-1,3, Divinyl, Erythrene, Vinylethylene, α,γ-Butadiene
InChI Formula InChI=1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2
SMILES C=CC=C
IUPAC Name buta-1,3-diene
Solvent or Matrix N,N-Dimethylacetamide
Industry Type Food Testing
Molecular Weight (g/mol) 54.09
Quantity 5 mL
Formula Weight 54.047 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.