Läs mer
1,3-butadien 50 μg/ml i N,N-dimetylacetamid, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30313919
Change view
Kvantitet:
5 ml
Produktkod. Kvantitet
30313919 5 ml
1 options
Produktkod. 30313919 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREV10860500DA50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 1,3-Butadiene
CAS 106-99-0
Analyt- eller komponentnamn 1,3-Butadiene
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C4 H6
Koncentration 50 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1,3-Butadiene, Biethylene, Bivinyl, Butadiene, Butadiene-1,3, Divinyl, Erythrene, Vinylethylene, α,γ-Butadiene
InChI formel InChI=1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2
LEDER C=CC=C
IUPAC-namn buta-1,3-dien
Lösningsmedel eller matris N,N-dimetylacetamid
Industry Type Livsmedelstestning
Molekylvikt (g/mol) 54.09
Kvantitet 5 ml
Formel vikt 54,047 g/mol