Läs mer
1,3-butadien, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 12939454 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12939454 1 mL 1ml
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 12939454 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    580.00 SEK
    503.41 SEK / 1ml
    Save 76.59 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
1,3-butadien106-99-01000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Butadiene
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 106-99-0, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis-rapporter riktar sig mot analyter med 2 ±% noggrannhet och korrekt för råmaterialrenhet.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C4H6
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
InChI-nyckel KAKZBPTYRLMSJV-UHFFFAOYSA-N
Typ Certifierat referensmaterial
LEDER C=CC=C
IUPAC-namn buta-1,3-dien
Lösningsmedel eller matris Metanol-P och T
Molekylvikt (g/mol) 54.092
PubChem CID 7845
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:39478
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning