Läs mer
(±)-1,3-Butanediol, 99%, extra rent
Produktkod. 10386260 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
250ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10386260 1 L Glasflaska 1 L
10145593 250 mL Glasflaska 250ml
10559990 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10063713 10 L Plast trumma 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10386260 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 107620010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 107-88-0 | C4H10O2 | 90,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-88-0
Molekylformel C4H10O2
Molekylvikt (g/mol) 90.12
MDL-nummer MFCD00004554
InChI-nyckel PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-butanediol, 1,3-butylene glycol, 1,3-dihydroxybutane, methyltrimethylene glycol, 1,3-butandiol, 1-methyl-1,3-propanediol, beta-butylene glycol, 1,3 butylene glycol, 1,3-butylenglykol, rs-1,3-butandiol
PubChem CID 7896
ChEBI CHEBI:52683
IUPAC-namn butan-1,3-diol
LEDER CC(CCO)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (±)-1,3-Butanediol
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -54,0 °C
Färg Brun till färglös
Densitet 1.0100g/mL, 1.01
Kokpunkt 203,0 °C till 204,0 °C
Flampunkt 109 °C
Tändningsrester 0,05% max.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH(OH)CH2CH2OH
Brytningsindex 1,4385 till 1,4405
Kvantitet 1 L
Beilstein 01, 477
Merck Index 15, 1570
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: löslig i aceton, metyletylketon, etanol, svagt löslig i eter, praktiskt taget olöslig i alifatiska kolväten, bensen, toluen och ccl4.
Viskositet 24,6 mm2/s (50 °C)
Formel vikt 90.12
Procent renhet 99%
Kvalitet Extra ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.