Learn More
(+/-)-1,3-Butanediol, 99 %
Artikelnummer. 11499173
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Packungsgröße:
10000ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Packungsgröße
11499173 500 mL 500ml
11409183 2500 mL 2500ml
11419183 10,000 mL 10000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11499173 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11684.AP
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 107-88-0 | C4H10O2 | 90,122 g/mol
(± )-1,3-butandiol fungerar som en sammonomer vid framställning av polyuretan- och polyesterhartser. Det används som ett fuktbevarande medel (för att förhindra förlust av fukt) i kosmetika, särskilt i hårsprayer och setting lotioner. Det används i ytaktiva ämnen, bläck, lösningsmedel för naturliga och syntetiska smakämnen. Det är involverat i syntesen av dubbla peroxisomproliferatoraktiverade gamma- och deltaagonister som fungerar som euglykemiska medel, som används vid behandling av diabetes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(^+)-1,3-butandiol fungerar som en sammonomer vid framställning av polyuretan- och polyesterhartser. Det används som ett fuktbevarande medel (för att förhindra förlust av fukt) i kosmetika, särskilt i hårsprayer och setting lotioner. Det används i ytaktiva ämnen, bläck, lösningsmedel för naturliga och syntetiska smakämnen. Det är involverat i syntesen av dubbla peroxisomproliferatoraktiverade gamma- och deltaagonister som fungerar som euglykemiska medel, som används vid behandling av diabetes.
Löslighet Blandbar med
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Luft- och fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syraklorider, klorformater och reduktionsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-88-0
Molekylformel C4H10O2
Molekylvikt (g/mol) 90.122
MDL-nummer MFCD00004554
InChI-nyckel PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-butanediol, 1,3-butylene glycol, 1,3-dihydroxybutane, methyltrimethylene glycol, 1,3-butandiol, 1-methyl-1,3-propanediol, beta-butylene glycol, 1,3 butylene glycol, 1,3-butylenglykol, rs-1,3-butandiol
PubChem CID 7896
ChEBI CHEBI:52683
IUPAC-namn butan-1,3-diol
LEDER CC(CCO)O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material (±)-1,3-Butanediol
Smältpunkt -50 °C
Densitet 1.005
Kokpunkt 203 °C till 204 °C
Flampunkt 109 °C (249 °F)
Odör Mild
Brytningsindex 1.44
Kvantitet 500 mL
Beilstein 1731276
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,1567
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Formel vikt 90.12
Procent renhet 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.