Läs mer
1,3-Butanediol, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 107-88-0 |
| Smältpunkt | -57°C |
| Densitet | 1.005 g/mL at 25°C |
| Kokpunkt | 203°C to 204°C |
| Molekylformel | CH3CH(OH)CH2CH2OH |
| MDL-nummer | MFCD00004554 |
| Kvantitet | 1 L |
| Synonym | (±)-1,3-Butanediol, 1,3-Butylene glycol, 1,3-Butylene glycol, (±)-1,3-Butanediol, 1,3-Butylene glycol |
| Molekylvikt (g/mol) | 90.12 |
| Kvalitet | Research |