Läs mer
1,3-Butanediol, TRC
Produktkod. 30332099
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30332099 10 g
1 options
Produktkod. 30332099 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB69001010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Butanediol
CAS 107-88-0
Molekylformel C4 H10 O2
Kvantitet 10 g
Synonym (RS)-1,3-Butanediol, (±)-Butane-1,3-diol, 1,3-Butylene glycol, 1,3-Dihydroxybutane, 1-Methyl-1,3-propanediol, 13BGK, 3-Hydroxy-1-butanol, Butylene glycol, DL-1,3-Butanediol, Jeechem Bugl, Methyltrimethylene glycol, NSC 402145, Niax DP 1022, β-Butylene glycol
InChI formel InChI=1S/C4H10O2/c1-4(6)2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
LEDER CC(O)CCO
IUPAC-namn butan-1,3-diol
Molekylvikt (g/mol) 90.12
Formel vikt 90.0681