missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(3-Buten-1-yl)-4-(2,3-dichlorophenyl)-piperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(3-Buten-1-yl)-4-(2,3-dichlorophenyl)-piperazine |
| CAS | 1424857-93-1 |
| Molekylformel | C14H18Cl2N2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Piperazine, 1-(3-buten-1-yl)-4-(2,3-dichlorophenyl)-, 1-(But-3-en-1-yl)-4-(2,3-dichlorophenyl)piperazine, 1-(3-Buten-1-yl)-4-(2,3-dichlorophenyl)piperazine |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18Cl2N2/c1-2-3-7-17-8-10-18(11-9-17)13-6-4-5-12(15)14(13)16/h2,4-6H,1,3,7-11H2 |
| LEDER | Clc1cccc(N2CCN(CCC=C)CC2)c1Cl |
| IUPAC-namn | 1-but-3-enyl-4-(2,3-dichlorophenyl)piperazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 285.21 |
| Formel vikt | 284.0847 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?