missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(3-Buten-1-yl) Ester 1,2-Benzenedicarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phthalic Acid Mono-3-butenyl Ester |
| CAS | 113793-34-3 |
| Molekylformel | C12 H12 O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1-(3-buten-1-yl) ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, mono-3-butenyl ester (9CI), Phthalic Acid Mono-3-butenyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12O4/c1-2-3-8-16-12(15)10-7-5-4-6-9(10)11(13)14/h2,4-7H,1,3,8H2,(H,13,14) |
| LEDER | OC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCC=C |
| IUPAC-namn | 2-but-3-enoxycarbonylbenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 220.221 |
| Formel vikt | 220.074 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?