Läs mer
1-(3-Carboxy-2-pyridyl)-4-methyl-2-phenylpiperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(3-Carboxy-2-pyridyl)-4-methyl-2-phenylpiperazine |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19N3O2/c1-19-10-11-20(15(12-19)13-6-3-2-4-7-13)16-14(17(21)22)8-5-9-18-16/h2-9,15H,10-12H2,1H3,(H,21,22) |
| Formel vikt | 297.1477 |