Läs mer
1-(3-Carboxypropyl)-3,7-dimethylxanthine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(3-Carboxypropyl)-3,7-dimethylxanthine |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N4O4/c1-13-6-12-9-8(13)10(18)15(11(19)14(9)2)5-3-4-7(16)17/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,16,17) |
| Formel vikt | 266.1015 |