Läs mer
1-(3-klor-2-hydroxifenyl)etan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10332383
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10332383 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10493172 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10332383 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB10071CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 3226-34-4
Molekylformel C8H7ClO2
Molekylvikt (g/mol) 170.59
MDL-nummer MFCD00100492
InChI-nyckel GBWVDQBTXFIIJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-chloro-2-hydroxyphenyl ethanone, 1-3-chloro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 3'-chloro-2'-hydroxyacetophenone, ethanone,1-3-chloro-2-hydroxyphenyl, 2'-hydroxy-3'-chloroacetophenone, 2'-hydroxy-3'-chloro acetophenone, 1-3-chloro-2-hydroxyphenyl-ethanone, 1-3-chloro-2-hydroxy-phenyl-ethanone, 1-3-chloro-2-hydroxyphenyl ethanone #, 2 inverted exclamation mark-hydroxy-3-chloroacetophenone
PubChem CID 593414
IUPAC-namn 1-(3-klor-2-hydroxifenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=C(O)C(Cl)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(3-Chloro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 170.59
Procent renhet 97%
Kvalitet Teknisk