missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(3-Chloro-2-hydroxypropyl)-2-methyl-4-nitroimidazole, Mikromol™
Beskrivning
1-(3-Chloro-2-hydroxypropyl)-2-methyl-4-nitroimidazole
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(3-Chloro-2-hydroxypropyl)-2-methyl-4-nitroimidazole |
| CAS | 14419-11-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-(3-Chloro-2-hydroxypropyl)-2-methyl-4-nitroimidazole |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H10 Cl N3 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1-(3-Chloro-2-hydroxypropyl)-2-methyl-4-nitroimidazole |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10ClN3O3/c1-5-9-7(11(13)14)4-10(5)3-6(12)2-8/h4,6,12H,2-3H2,1H3 |
| LEDER | Cc1nc(cn1CC(O)CCl)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 1-chloro-3-(2-methyl-4-nitroimidazol-1-yl)propan-2-ol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?