missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-(3-Chloro-4-methylphenyl)-3-methyl-urea 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30311724
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30311724 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30311724 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA11443000AL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-(3-Chloro-4-methylphenyl)-3-methyl-urea
CAS 22175-22-0
Analyt- eller komponentnamn 1-(3-Chloro-4-methylphenyl)-3-methyl-urea
Frakt skick +20°C
Molekylformel C9 H11 Cl N2 O
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C9H11ClN2O/c1-6-3-4-7(5-8(6)10)12-9(13)11-2/h3-5H,1-2H3,(H2,11,12,13)
LEDER CNC(=O)Nc1ccc(C)c(Cl)c1
IUPAC-namn 1-(3-chloro-4-methylphenyl)-3-methylurea
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 198.65
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 198.056 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.