Läs mer
1-(3-Klor-5-trifluorometyl-2-pyridyl)homopiperazin, 98 %
Produktkod. 11469400
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11469400 5 g 5g
11459400 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11469400 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50263.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
CAS: 231953-40-5 | C11H13ClF3N3 | 279,69 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 231953-40-5
Molekylformel C11H13ClF3N3
Molekylvikt (g/mol) 279.69
MDL-nummer MFCD00238856
InChI-nyckel PKKLERQDFWUWNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl-1,4-diazepane, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl-1,4-diazepane, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl homopiperazine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl pyrid-2-yl homopiperazine, 1-3-chloranyl-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl-1,4-diazepane, acmc-20ap02, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl homopiperazine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl-1,4-diazepane
PubChem CID 735734
IUPAC-namn 1-[3-klor-5-(trifluormetyl)pyridin-2-yl]-1,4-diazepan
LEDER FC(F)(F)C1=CC(Cl)=C(N=C1)N1CCCNCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl)homopiperazine
Kokpunkt 128 °C (1 mmHg)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2735
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 279.69
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.