Läs mer
1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]piperazine, 97%, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]piperazine |
| CAS Min % | 97.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Amber Glass Bottle |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 265.66 |
| Procent renhet | 97% |