Läs mer
1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]piperazine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10190652
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10190652 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10753663 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10190652 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW04036CB
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 132834-59-4
Molekylformel C10H11ClF3N3
Molekylvikt (g/mol) 265.66
MDL-nummer MFCD00173934
InChI-nyckel RRIPRMGRQRYRRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl piperazine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl piperazine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl pyrid-2-yl piperazine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl piperazine, piperazine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl, 3-chloro-5-trifluoromethyl-2-piperazinopyridine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl-piperazine, piperazine,1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl
PubChem CID 667619
IUPAC-namn 1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
LEDER FC(F)(F)C1=CC(Cl)=C(N=C1)N1CCNCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]piperazine
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 265.66
Procent renhet 97%