missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(3-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(3-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1568-36-1 |
| Molekylformel | C20H18ClNO4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1-(m-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-indole-3-acetic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C20H18ClNO4/c1-12-16(11-19(23)26-3)17-10-15(25-2)7-8-18(17)22(12)20(24)13-5-4-6-14(21)9-13/h4-10H,11H2,1-3H3 |
| LEDER | O=C(OC)CC1=C(C)N(C(C2=CC=CC(Cl)=C2)=O)C3=CC=C(OC)C=C31 |
| IUPAC-namn | methyl 2-(1-(3-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 371.81 |
| Formel vikt | 371.09 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?