Läs mer
1-(3-Chlorophenyl)-1,2-propanedione (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(3-Chlorophenyl)-1,2-propanedione |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7ClO2/c1-6(11)9(12)7-3-2-4-8(10)5-7/h2-5H,1H3 |
| Formel vikt | 182.0135 |