Läs mer
1-(3-Chlorophenyl)-1-hydroxy-2-propanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(3-Chlorophenyl)-1-hydroxy-2-propanone |
| CAS | 857233-13-7 |
| Molekylformel | C9 H9 Cl O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1-(3-Chlorophenyl)-1-hydroxy-2-propanone, USP Bupropion Hydrochloride Related Compound F, 852U77 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9ClO2/c1-6(11)9(12)7-3-2-4-8(10)5-7/h2-5,9,12H,1H3 |
| LEDER | CC(=O)C(O)c1cccc(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | 1-(3-chlorophenyl)-1-hydroxypropan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.62 |
| Formel vikt | 184.0291 |