Läs mer
1-(3-Chlorophenyl)-2-hydroxy-1-propanone, Mikromol™
Beskrivning
1-(3-Chlorophenyl)-2-hydroxy-1-propanone
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(3-Chlorophenyl)-2-hydroxy-1-propanone |
| CAS | 152943-33-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-(3-Chlorophenyl)-2-hydroxy-1-propanone |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C9 H9 Cl O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1-(3-Chlorophenyl)-2-hydroxy-1-propanone, Bupropion Hydrochloride Related Compound C (USP), 20U78, GI 270930X, Bupropion related, 1-(3-chlorophenyl)-2-hydroxy-1-propanone (20U78), Bupropion Related Compound C |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9ClO2/c1-6(11)9(12)7-3-2-4-8(10)5-7/h2-6,11H,1H3 |
| LEDER | CC(O)C(=O)c1cccc(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | 1-(3-chlorophenyl)-2-hydroxypropan-1-one |
| Visa mer |