missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(3-Chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)piperazine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(3-Chloropropyl)-4-(3-chlorophenyl)piperazine Hydrochloride |
| CAS | 52605-52-4 |
| Molekylformel | C13 H18 Cl2 N2 . Cl H |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 1-(3-Chloropropyl)-4-(3-chlorophenyl)piperazine Hydrochloride, Trazodone Hydrochloride Imp. F (BP) as Hydrochloride, Piperazine, 1-(3-chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)-, hydrochloride (1:1), Piperazine, 1-(3-chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)-, monohydrochloride (9CI), 1-(3-Chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)piperazine hydrochloride (1:1) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18Cl2N2.ClH/c14-5-2-6-16-7-9-17(10-8-16)13-4-1-3-12(15)11-13;/h1,3-4,11H,2,5-10H2;1H |
| LEDER | Cl.ClCCCN1CCN(CC1)c2cccc(Cl)c2 |
| IUPAC-namn | 1-(3-chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)piperazine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 309.66 |
| Formel vikt | 308.0614 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?