Läs mer
1-(3-Chlorophenyl)-5-isopropyl Biguanide Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(3-chlorophenyl)-5-isopropylbiguanide hydrochloride |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16ClN5.ClH/c1-7(2)15-10(13)17-11(14)16-9-5-3-4-8(12)6-9;/h3-7H,1-2H3,(H5,13,14,15,16,17);1H |
| Formel vikt | 289.0861 |