Läs mer
1-(3-klorofenyl)biguanidhydroklorid, 97 %
Produktkod. 11474247
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11474247 5 g 5g
11464247 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11474247 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20355.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-08-2026
CAS: 2113-05-5 | C8H11Cl2N5 | 248,11 g/mol
Specific agonist for 5-HT receptor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2113-05-5
MDL-nummer MFCD00053019
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(3-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Smältpunkt 191°C to 194°C
Molekylformel C2H6N4S
Kvantitet 5 g
Känslighet Hygroscopic
Synonym amidinothiourea, guanylthiourea, guthimin, guthimine, 2-imino-4-thiobiuret, n-amidinothiourea, thiourea, aminoiminomethyl, thiodicyanodiamidine, diaminomethylidene thiourea, gutimine
InChI-nyckel OKGXJRGLYVRVNE-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(=NC(=S)N)(N)N
IUPAC-namn diaminometylidentiourea
Molekylvikt (g/mol) 118.16
PubChem CID 2724563
Formel vikt 248.12
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.