Läs mer
1-(3-Chlorophenyl)piperazine Hydrochloride, Mikromol
Produktkod. 30461202
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30461202 25 mg
1 options
Produktkod. 30461202 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0421.090025
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-(3-Chlorophenyl)piperazine Hydrochloride, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(3-Chlorophenyl) piperazine (hydrochloride)
CAS 13078-15-4
Analyt- eller komponentnamn 1-(3-Chlorophenyl) piperazine (hydrochloride)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H13 Cl N2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1-(3-Chlorophenyl)piperazine Monohydrochloride, 1-(m-Chlorophenyl)piperazine Monohydrochloride, 1-(3-Chlorophenyl)piperazine Hydrochloride, 1-(m-Chlorophenyl)piperazine hydrochloride, N-(3-Chlorophenyl)piperazine hydrochloride, m-CPP hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H13ClN2.ClH/c11-9-2-1-3-10(8-9)13-6-4-12-5-7-13;/h1-3,8,12H,4-7H2;1H
Lösningstyp Neat
LEDER Cl.Clc1cccc(c1)N2CCNCC2
IUPAC-namn 1-(3-chlorophenyl)piperazine;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 233.14
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 232.0534 g/mol