Läs mer
1-(3-Chlorophenyl)piperazine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(3-Chlorophenyl) piperazine (hydrochloride) |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13ClN2.ClH/c11-9-2-1-3-10(8-9)13-6-4-12-5-7-13;/h1-3,8,12H,4-7H2;1H |
| Formel vikt | 232.0534 |