Läs mer
1-(3-Chloropropoxy)-4-fluorobenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(3-Chloropropoxy)-4-fluorobenzene |
| CAS | 1716-42-3 |
| Molekylformel | C9H10ClFO |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3-(4-Fluorophenoxy)propyl chloride, 1-chloro-3-(4-fluorophenoxy)-propane |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10ClFO/c10-6-1-7-12-9-4-2-8(11)3-5-9/h2-5H,1,6-7H2 |
| LEDER | Fc1ccc(OCCCCl)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-(3-chloropropoxy)-4-fluorobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.63 |