Läs mer
1-(3-Chloropropyl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, Mikromol
Produktkod. 30461036
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30461036 25 mg
1 options
Produktkod. 30461036 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0107.100025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-(3-Chloropropyl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(3-Chloropropyl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
CAS 62780-89-6
Analyt- eller komponentnamn 1-(3-Chloropropyl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H11 Cl N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2H-Benzimidazol-2-one, 1-(3-chloropropyl)-1,3-dihydro-, 1-(3-Chloropropyl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, 1-(3-Chloropropyl)-1,3-dihydrobenzimidazol-2-one
InChI formel InChI=1S/C10H11ClN2O/c11-6-3-7-13-9-5-2-1-4-8(9)12-10(13)14/h1-2,4-5H,3,6-7H2,(H,12,14)
Lösningstyp Neat
LEDER ClCCCN1C(=O)Nc2ccccc12
IUPAC-namn 3-(3-chloropropyl)-1H-benzimidazol-2-one
Molekylvikt (g/mol) 210.66
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 210.056 g/mol