missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(3-Chloropropyl)-1,3-dihydrobenzimidazol-2-one (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(3-Chloropropyl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11ClN2O/c11-6-3-7-13-9-5-2-1-4-8(9)12-10(13)14/h1-2,4-5H,3,6-7H2,(H,12,14) |
| Formel vikt | 210.056 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?