missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(3-Chloropropyl)-4-methylpiperazine Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(3-Chloropropyl)-4-methylpiperazine Dihydrochloride |
| CAS | 2031-23-4 |
| Molekylformel | C8H19Cl3N2 |
| Kvantitet | 2 g |
| Synonym | 1-(3-Chloropropyl)-4-methyl-piperazine Hydrochloride (1:2), 1-Chloro-3-(4-methyl-1-piperazinyl)propane Dihydrochloride, 1-Methyl-4-(3-chloropropyl)piperazine Dihydrochloride, 3-(4-Methylpiperazino)propyl Chloride Dihydrochloride, N-(3-Chloropropyl)-N'-methylpiperazine Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17ClN2.2ClH/c1-10-5-7-11(8-6-10)4-2-3-9;;/h2-8H2,1H3;2*1H |
| LEDER | Cl.Cl.CN1CCN(CCCCl)CC1 |
| IUPAC-namn | 1-(3-chloropropyl)-4-methylpiperazine;dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 249.61 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?