missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(3-Chloropropyl)theobromine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(3-Chloropropyl)theobromine |
| CAS | 74409-52-2 |
| Molekylformel | C10H13N4O2Cl |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13ClN4O2/c1-13-6-12-8-7(13)9(16)15(5-3-4-11)10(17)14(8)2/h6H,3-5H2,1-2H3 |
| LEDER | CN1C(=O)N(CCCCl)C(=O)c2c1ncn2C |
| IUPAC-namn | 1-(3-chloropropyl)-3,7-dimethylpurine-2,6-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 256.68 |
| Formel vikt | 256.0727 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?