Läs mer
1,3-Cyclohexadiene, 96%, stab. with 0.1% BHT
Produktkod. 11403997
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11403997 5 g 5g
11413997 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11403997 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19394.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 592-57-4 | C6H8 | 80.13 g/mol
1,3-cyklohexadien används som vätedonator vid överföringshydrering. Det används vid omvandlingen till bensen. Det är användbart i studiet av proteomikforskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,3-cyklohexadien används som vätedonator vid transferhydrering. Det används vid omvandlingen till bensen. Det är användbart i studiet av proteomikforskning.
Löslighet
Något blandbar med metanol. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvara på en sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 592-57-4
Molekylformel C6H8
Molekylvikt (g/mol) 80.13
MDL-nummer MFCD00001532
InChI-nyckel MGNZXYYWBUKAII-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-cyclohexadiene, cyclohexadiene, 1,2-dihydrobenzene, unii-jv5w0eg5bp, jv5w0eg5bp, 3-cyclohexen-1,2-ylene, 1,3-cyclohexadien, 1,3 cyclohexadiene, 2,4-cyclohexadiene, cyclohexadiene-1,3
PubChem CID 11605
ChEBI CHEBI:37610
IUPAC-namn cyklohexa-1,3-dien
LEDER C1CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Cyclohexadiene
Namnnotering stabilized with 0.1% BHT
Smältpunkt -89°C
Densitet 0.847
Kokpunkt 79°C to 81°C
Flampunkt −8°C (−144°F)
Odör Unpleasant
Brytningsindex 1.474
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3295
Beilstein 506024
Löslighetsinformation Slightly miscible with methanol. Immiscible with water.
Formel vikt 80.13
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,3-Cyclohexadiene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Cyclohexadiene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.